PHR1435
Warfarin Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 672
traceable to Ph. Eur. W0100000
traceable to USP 1719000
Famiglia di API
warfarin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)