Documenti fondamentali
PHL83861
Incensole acetate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.52
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@]2([C@H](CC\C(=C\CC\C(=C\C[C@@]1(CC2)C(C)C)\C)\C)OC(=O)C)C
InChI
HVBACKJYWZTKCA-XSLBTUIJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)