Documenti fondamentali
78535
Supelco
11-Keto-β-boswellic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
11-Oxo-β-boswellic acid, 3α-Hydroxy-11-oxours-12-en-24-oic acid, KBA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H46O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@](CC[C@]3(C)[C@@]4([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC3)(C)C4=C5)(C)[C@]2([H])C5=O)([H])[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-17-8-11-26(3)14-15-28(5)19(23(26)18(17)2)16-20(31)24-27(4)12-10-22(32)30(7,25(33)34)21(27)9-13-29(24,28)6/h16-18,21-24,32H,8-15H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,21-,22-,23+,24-,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
YIMHGPSYDOGBPI-YZCVQEKWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)