PHL83763
Flavokawain B
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2′-Hydroxy 4′,6′-dimethoxychalcone, Flavokavain B, Flavokavin B, Persicochalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+
QKQLSQLKXBHUSO-CMDGGOBGSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)