Documenti fondamentali
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,4′-Dihydroxy 2-methoxychalcone, Retrochalcone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)O)\C=C\C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83847-10MG