72795
Butein
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,3,4,4′-Tetrahydroxychalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤10% water (calc. from elemental analysis)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?