524488
Phloretin
A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC₅₀ = 20-50 µM).
Sinonimo/i:
Phloretin, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3- p-hydroxyphenylpropiophenone, 2ʹ,4ʹ,6ʹ-Trihydroxy-3-p-hydroxyphenylpropiophenone
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
acetone: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Koh, D.S., et al. 1994. Neurosci. Lett. 165, 167.
Morreale de Escobar, G., et al. 1994. Endocrinology134, 2410.
Prevarskaya, N., et al. 1994. Mol. Cell. Neurosci.5, 699.
Kitanaka, J., et al. 1993. J. Neurochem.60, 704.
Wang, X., et al. 1993. Biochem. J.290, 249.
Benga, G., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol.59, 219.
Jordan, M.L., and Wright, J. 1991. J. Surg. Res.50, 569.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2