Key Documents
PHL83316
Icariside I
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Icariin I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H30O11/c1-12(2)4-9-15-17(36-27-24(34)22(32)20(30)18(11-28)37-27)10-16(29)19-21(31)23(33)25(38-26(15)19)13-5-7-14(35-3)8-6-13/h4-8,10,18,20,22,24,27-30,32-34H,9,11H2,1-3H3/t18-,20-,22+,24-,27-/m1/s1
IYCPMVXIUPYNHI-WPKKLUCLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)