Documenti fondamentali
PHL82921
Cevadine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H49NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
591.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)\C(=C/C)\C)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C32H49NO9/c1-6-18(3)25(35)41-24-11-12-26(4)19-8-9-20-28(37)13-23(34)31(39)21(29(28,38)16-30(20,26)42-32(19,24)40)15-33-14-17(2)7-10-22(33)27(31,5)36/h6,17,19-24,34,36-40H,7-16H2,1-5H3/b18-6-/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-/m0/s1
DBUCFOVFALNEOO-HWBIYQLFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)