SML2723
NVS-ZP7-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-(2-((6-fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)amino)-3-phenylpropyl)-1′H-spiro[piperidine-4,4′-quinazolin]-2′(3′H)-one, 1-[(2S)-2-[(6-fluoro-2-benzothiazolyl)amino]-3-phenylpropyl]-spiro[piperidine-4,4′(1′H)-quinazolin]-2′(3′H)-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc2[s]c(nc2cc1)N[C@H](CN4CCC5(NC(=O)Nc6c5cccc6)CC4)Cc3ccccc3
InChI
1S/C28H28FN5OS/c29-20-10-11-24-25(17-20)36-27(32-24)30-21(16-19-6-2-1-3-7-19)18-34-14-12-28(13-15-34)22-8-4-5-9-23(22)31-26(35)33-28/h1-11,17,21H,12-16,18H2,(H,30,32)(H2,31,33,35)/t21-/m0/s1
FZOFDZMKSAUTHT-NRFANRHFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)