Documenti fondamentali
PHL80907
Oxypeucedanin hydrate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-(2,3-Dihydroxy-3-methylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=C(C=C(OC=C3)C3=C2OCC(C(O)(C)C)O)O1
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)13(17)8-21-15-9-3-4-14(18)22-12(9)7-11-10(15)5-6-20-11/h3-7,13,17,19H,8H2,1-2H3
PEWFWDOPJISUOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)