I6659
Imperatorin
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
9-[(3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)OXY]-7H-FURO[3,2-G][1]BENZOPYRAN-7-ONE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.