PHL80381
Celastrol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
10-Hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-picene-2-carboxylic acid, Tripterin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)