P6892
Pyronin B
Dye content ≥30 %, Powder
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pyronin B, Dye content ≥30 %
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥30%
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Solubilità
water: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Cl[Fe](Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc2cc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C21H27N2O.4ClH.Fe/c1-5-22(6-2)18-11-9-16-13-17-10-12-19(23(7-3)8-4)15-21(17)24-20(16)14-18;;;;;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;4*1H;/q+1;;;;;+3/p-4
SUVPQRYDMCNTPV-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?