213519
Pyronin Y
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Pyronin G, Pyronin J
About This Item
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
Composizione
Dye content, 50%
Punto di fusione
250-260 °C (lit.)
λmax
548 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?