NISTRM8785
Air particulate matter on filter media
NIST® RM 8785
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
industrial hygiene
Formato
matrix material
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8785 | 4061834197072 |