Documenti fondamentali
NIST2960
Respirable cristobalite on filter media
NIST® SRM® 2960, 5-250 μg
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 30 filters plus 30 blanks
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1