NIST3037
Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 2 × 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Descrizione generale
A unit of NIST3037 consists of two 10mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain to contain a known mass fraction of arsenous acid.
Altre note
Arsenous acid (AsIII)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)