ERMAC626
Arsenobetaine in water
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Arsenobetaine solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Stringa SMILE
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)