Key Documents
NIST141E
Acetanilide
NIST® SRM®141E
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
applicazioni
general analytical
Descrizione generale
Each unit of SRM 141E contains 2 g of crystalline material.
SRM 141E_cert
SRM 141E_SDS
Applicazioni
Acetanilide standard reference material (SRM) is intended for use in validating microchemical procedures, used for the determination of carbon, hydrogen, and nitrogen in organic matter.
Caratteristiche e vantaggi
  • SRM 141E is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of acetanilide.
  • Certified values are determined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N) , Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
Acqua HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Acqua
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano