N1100000
L-(−)-noradrenalina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-(−)-noradrenalina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
noradrenaline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)