A7256
DL-Norepinephrine hydrochloride
crystalline, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, (±)-4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, DL-Arterenol hydrochloride, DL-Noradrenaline hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
crystalline
Colore
off-white to tan
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to brownish-yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC(C1=CC(O)=C(C=C1)O)O.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H
FQTFHMSZCSUVEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To investigate the effects of adrenergic drugs on lantern of larval fly.
- To evaluate the ability of α-adrenergic stimulation in the presence of elevated calcium levels to induce delayed after depolarizations and triggered activity in Purkinje fibers isolated from cat hearts.
- Simultaneous reduction and surface functionalization of graphene oxide by a one-step poly(norepinephrine) functionalization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?