Key Documents
MBAS1000
Supelco
Surfactant (MBAS) 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinonimo/i:
concentration should be included
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC MBAS1000-100
Concentrazione
in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Surfactant Biodegradation
Swisher RD.
Science, 68-70 (1986)