MBAS100
Surfactant (MBAS) 100 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinonimo/i:
concentration should be included
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
certificate is enclosed in each package
Produttore/marchio commerciale
RTC MBAS100-100
Concentrazione
in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)