1.02552
Surfactants (anionic) Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Test in cuvetta per la determinazione dei tensioattivi (anionici), photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Classi funzionali degli analiti
surfactants, anionic
Campo di misura
0.05-2.00 mg/L (MBAS)
0.06-2.56 mg/L (SDBS)
0.08-3.26 mg/L (SDOSSA)
00.05-2.12 mg/L (SDS)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Methylene blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo analogo a EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, ISO 7875-1, e DIN EN 903.
Il test in cuvetta dei tensioattivi (anionici) Spectroquant® consente la quantificazione accurata del contenuto di tensioattivi anionici (la cui porzione idrofilica presenta una carica negativa) in campioni acquosi. I tensioattivi sono additivi che abbassano la tensione superficiale dell'acqua, come gli agenti schiumogeni, gli emulsionanti e i detergenti. La maggior parte dei tensioattivi entra nei corsi d'acqua dagli scarichi domestici o ha origine in processi industriali e spesso facilita l'introduzione di altri contaminanti. Livelli elevati di tensioattivi possono costituire una minaccia per le piante, gli animali e gli esseri umani.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit in cuvetta e i kit di reagenti Spectroquant®, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3