M1851000
Metronidazole benzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
CUUCCLJJOWSASK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)