Documenti fondamentali
BP603
Metronidazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.15
Beilstein:
611683
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Metronidazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metronidazole Gel
  • Metronidazole Oral Suspension
  • Confezionamento
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 3
    1 of 3
    Acetaminofene British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP371
    Acetaminofene
    Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
    Sigma-Aldrich
    V2002
    Vancomicina
    Ampicillina
    Sigma-Aldrich
    A9518
    Ampicillina
    Simultaneous determination of metronidazole and miconazole in pharmaceutical dosage forms by RP-HPLC.
    Cema A, et al.
    Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 57(11), 953-957 (2003)