Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
K4000
Sigma-Aldrich
Kanamicina
Animal Component-free
Sinonimo/i:
Kanamicina, Kanamicina A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281654
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Streptomyces kanamyceticus
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
≥750 μg per mg (dry basis)
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descrizione generale
Kanamycin Sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus.
Applicazioni
Kanamycin sulfate is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100 μg/mL. Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus has been used:
  • in the research of bacterial antibiotic resistance
  • in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto agisce legandosi alla subunità ribosomiale 70S, inibendo la traslocazione e suscitando errori di codifica.
Modalità di resistenza: gli enzimi che modificano gli aminoglicosidi, inclusi acetiltransferasi, fosfotransferasi, nucleotidiltransferasi, possono alterare l′antibiotico, impedendogli di interagire con i ribosomi.
Spettro antimicrobico: La kanamicina solfato è efficace nei confronti dei batteri gram negativi e gram positivi e del micoplasma.
Caratteristiche e vantaggi
High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Nota sulla preparazione
Kanamycin sulfate is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear solution. It is practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and ethyl acetate. A 1% solution in water has a pH of 6.5 to 8.5. Sterile solutions can be prepared by a sterile filtration, through a .2μm filter.
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Stoccaggio e stabilità
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Prodotto comparabile
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Ampicillina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicillina
vibrant-m
K0200000
Kanamycin monosulphate
Ampicillina powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A0166
Ampicillina
Chung-Chih Tseng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-22)
The production of a bacteriocin-like substance with antimicrobial activity, named peocin, by the probiotic Paenibacillus ehimensis NPUST1 was previously reported by our laboratory. The present study aimed to identify peocin and increase the peocin yield by heterologous expression in Escherichia
Daniel Teupser et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 29(5), 678-683 (2009-03-03)
We have previously identified a quantitative trait locus (QTL) for atherosclerosis susceptibility on proximal chromosome 10 (Chr10) (Ath11) in independent crosses of FVB and C57BL/6 (B6) mice on the apolipoprotein E (ApoE-/-) and LDL receptor (LDLR-/-) deficient backgrounds. The aims
J Yuyang Lu et al.
Cell reports, 30(10), 3296-3311 (2020-03-12)
Repetitive elements are abundantly distributed in mammalian genomes. Here, we reveal a striking association between repeat subtypes and gene function. SINE, L1, and low-complexity repeats demarcate distinct functional categories of genes and may dictate the time and level of gene
Benjamin Bardiaux et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1082-1093 (2019-05-06)
Bacterial type 4a pili are dynamic surface filaments that promote bacterial adherence, motility, and macromolecular transport. Their genes are highly conserved among enterobacteria and their expression in enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) promotes adhesion to intestinal epithelia and pro-inflammatory signaling. To
Marta Lukačišinová et al.
Nature communications, 11(1), 3105-3105 (2020-06-21)
Genetic perturbations that affect bacterial resistance to antibiotics have been characterized genome-wide, but how do such perturbations interact with subsequent evolutionary adaptation to the drug? Here, we show that strong epistasis between resistance mutations and systematically identified genes can be
Articoli
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.