Key Documents
IRMM625
Chromium52Cr
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 52Cr
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
1 M in hydrochloric acid
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Isotope abundance ratio
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM625
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)