I0330000
Iopanoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iopanoic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)