Key Documents
G7391
Supelco
β-D-Glucan from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164500
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Qualità
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Descrizione generale
β-D-Glucan is a β-D-glucose polysaccharide, naturally found in the cell wall of fungi, bacteria and plants.
Applicazioni
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Overview of (1? 3)-beta-D-glucan immunobiology.
Williams LD
Mediators of Inflammation, 6(4), 247-250 (1997)
Plasma (1? 3)-beta-D-glucan measurement in diagnosis of invasive deep mycosis and fungal febrile episodes.
Obayashi T, et al.
Lancet, 345(8941), 17-20 (1995)