Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
G3632
Sigma-Aldrich
Gentamicina
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Sinonimo/i:
GM Sulfate, Gentamicin C
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281651
eCl@ss:
42020823
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Micromonospora purpurea
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
≥590 I.U. Gentamicin base per mg
≥590 units/mg Gentamicin
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. )
Concentrazione
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrizione generale
Gentamicin sulfate Salt is a broad-spectrum aminoglycoside antibiotic which is derived from Micromonospora purpurea.
Applicazioni
Gentamicin sulfate Salt is used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L. Gentamicin sulfate Salt can be used:
  • in the research of the effectiveness of antibiotics against different bacterial cultures
  • in the research of neuronal signal processing
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Caratteristiche e vantaggi
High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Componenti
Freely soluble in water, practically insoluble in ethanol
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Stoccaggio e stabilità
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-14. [2]
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gentamicina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001363
Gentamicina
Amfotericina B ~80% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A4888
Amfotericina B
Gentamicina 10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G1272
Gentamicina
Gentamicina Hybri-Max™, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G1522
Gentamicina
Saccarosio ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5391
Saccarosio
Mimmi Werner et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(3), 506-515 (2019-05-16)
The auditory apparatus of the inner ear does not show turnover of sensory hair cells (HCs) in adult mammals; in contrast, there are many observations supporting low-level turnover of vestibular HCs within the balance organs of mammalian inner ears. This
W G Pitt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 38(11), 2577-2582 (1994-11-01)
The effect of gentamicin upon planktonic cultures of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus was measured with and without application of 67-kHz ultrasonic stimulation. The ultrasound was applied at levels that had no inhibitory or bactericidal activity
Leenus Martin et al.
Cancer research, 74(11), 3104-3113 (2014-03-26)
Many of the gene mutations found in genetic disorders, including cancer, result in premature termination codons (PTC) and the rapid degradation of their mRNAs by nonsense-mediated RNA decay (NMD). We used virtual library screening, targeting a pocket in the SMG7
Nesli Tovi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3263-3263 (2019-01-29)
Plant hosts recruit and maintain a distinct root-associated microbiota based on host and bacterium traits. However, past studies disregarded microbial strain-host specificity and spatial micro-heterogeneity of the root compartment. Using genetic manipulation, confocal laser scanning microscopy, real-time quantitative PCR, and
Céline Desbrousses et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 65, 18-24 (2020-03-31)
Mycoplasma contamination threatens both the safety of biologics produced in cell substrates as well as the quality of scientific results based on cell-culture observations. Methods currently used to detect contamination of cells include culture, enzymatic activity, immunofluorescence and PCR but