Documenti fondamentali
G1522
Sigma-Aldrich
Gentamicin
solution, suitable for hybridoma, BioReagent
Sinonimo/i:
Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
42020823
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Nome del prodotto
Gentamicina, Hybri-Max, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma
Grado
Hybri-Max
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
Qualità
Prepared in tissue culture grade water.
Concentrazione
50 mg/mL gentamicin
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
colorless to light yellow
Densità
1.000 g/cm3
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Applicazioni
Gentamicin solution has been used to study its dose-related antipruritic effects on serotonin (5-HT)-induced scratching model. It has also been used in electrophysiological analysis.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina inibisce la sintesi delle proteine legandosi alla subunità 30S del ribosoma.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componenti
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Avvertenza
The product is stable at 37° for 5 days and is stored at 2-8°C.
Note legali
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Long-term depression induced by endogenous cannabinoids produces neuroprotection via astroglial CB1R after stroke in rodents
<BIG>Wang F, et al.</BIG>
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 1122-1137 (2019)
Meng Wei et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(2), 1154-1159 (2018-06-29)
Like tumour cells, during intraerythrocytic stage, Plasmodium-infected erythrocytes rely completely on glucose absorption from the blood circulation for energy metabolism. Glucose is taken up by glucose transporter 1 (GLUT1) on human red blood cells (RBCs) and glucose transporter 4 (GLUT4)
Mulualem E Tilahun et al.
PloS one, 6(11), e27203-e27203 (2011-11-22)
Staphylococcal enterotoxin B (SEB) is one of a family of toxins secreted by Staphylococcus aureus that act as superantigens, activating a large fraction of the T-cell population and inducing production of high levels of inflammatory cytokines that can cause toxic
Lingyan Wang et al.
Molecular vision, 17, 2835-2846 (2011-12-01)
There is an unmet challenge to promote wound healing in non-healing wounds such as in the post-LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) cornea. Using human corneal fibroblasts (HCFs) in cell culture, we investigated the concentration dependence of the growth factor transforming
Seong-Won Nam et al.
PloS one, 6(7), e21387-e21387 (2011-07-14)
Pseudomonas aeruginosa (PA) and Burkholderia cepacia complex (Bcc), commonly found in the lungs of cystic fibrosis (CF) patients, often produce cyanide (CN), which inhibits cellular respiration. CN in sputa is a potential biomarker for lung infection by CF pathogens. However
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic