F0120010
Flecainide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Aminomethyl)piperidine, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
flecainide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.4854
Densità
0.9406 g/mL at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)