R0145015
Ramipril impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclohexylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ramipril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h15-20,24H,3-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
REDFEBRIUVBHFO-JBDAPHQKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)