Key Documents
ERMBF434A
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 0% GMO
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF434A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)