ERMBF432C
Soya DAS-68416-4 GMO standard ERM-BF432
ERM®, certified reference material, nominal 1.0% GMO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF432C
ERMBF432C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)