ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
0.1% GTS 40-3-2
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410CP/ERM-BF410cp-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-level-1-nominal-0-1-GMO/ERM-BF410cp
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMBF410CP-1EA |