Documenti fondamentali
ERMBF416B
Maize GMO Standard MON 863
0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Nome Commerciale
BioChemika
Qualità
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF416B
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)