D2953025
Dithranol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′,5,5′-Tetrahydroxy-9,9′-bianthracenyl-10,10′(9H,9′H)-dione (Dithranol dimer), Dithranol dimer
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dithranol, anthralin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)