Documenti fondamentali
BP428
Dantron
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.21
Beilstein:
2054727
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Famiglia di API
dantron
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
191-193 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RXRA(6256)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dantron BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)