CCW4109
MRS Agar in tubes
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
12 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium acetate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
Confezionamento
box of 20 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
17 mL filling volume
Volume provetta
20 mL
Colore
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Lactobacillus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)