C9386
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, 8-12% amino, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Casein hydrolyzates, Hy-Case® SF, Peptone from casein, casein acid hydrolysate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hy-Case® SF, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Tenore di azoto
8-12% amino, ≥12.5% total
Perdita
≤11% loss on drying
pH
5.4-7.4
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Compatibilità
Streptococcus spp.
Streptomyces spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Ricostituzione
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?