C0682410
Cefatrizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulphanyl]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-ACA triazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefatrizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc3n[nH]nc3)C(=O)O)C(=O)[C@H]2N
InChI
1S/C10H11N5O3S2/c11-6-8(16)15-7(10(17)18)4(3-20-9(6)15)2-19-5-1-12-14-13-5/h1,6,9H,2-3,11H2,(H,17,18)(H,12,13,14)/t6-,9-/m1/s1
MLOZJRLUNNFSGD-HZGVNTEJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)