BP906
Pirazinacarbossammide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ammide dell’acido pirazinoico, Pirazinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrazinamide
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)