Documenti fondamentali
557303
Sigma-Aldrich
Rifampicin
≥97% (HPLC), powder (or crystals), RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Rifampicin, Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H58N4O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
822.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Rifampicin, Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent RNA polymerase in bacteria by forming an inactive complex.
Livello qualitativo
Saggio
~97-102% (by Assay)
Stato
powder (or crystals)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
red-brown
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N5(CCN(CC5)C)\N=C\c1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N2)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c1O)O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Descrizione generale
Antibiotic that specifically inhibits DNA-dependent bacterial RNA polymerase by forming an inactive complex with RNA polymerase. Does not affect mammalian RNA polymerase. Inhibits transcription by preventing the initial transcription complex from entering the elongation mode.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
DNA-dependent RNA polymerase in bacteria
Attenzione
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Jin, D.J. and Turnbough, Jr., C.L. 1994. J. Mol. Biol. 236, 72.
Levin, M.E. and Hatfull, G.F. 1993. Mol. Microbiol. 8, 277.
Wehrli, W., et al. 1968. Proc. Natl. Acad. Sci. USA61, 667.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Amfotericina B BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A2411
Amfotericina B
Ketoconazole 99.0-101.0% (EP, titration)
Sigma-Aldrich
K1003
Ketoconazole
Erythromycin BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E5389
Erythromycin
Cloramfenicolo BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C1919
Cloramfenicolo