PHR1576
Pirazinacarbossammide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ammide dell’acido pirazinoico, Pirazinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 906
traceable to Ph. Eur. P4050000
traceable to USP 1585006
Famiglia di API
pyrazinamide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)