BP615
Disodium pamidronate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pamidronic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pamidronate
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;/q;2*+1/p-2
CEYUIFJWVHOCPP-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)