BP590
Trazodone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trazodone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)