1140666
USP
Cloprostenol sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+/-)-Cloprostenol sodium salt hydrate, (+/-)-16-(3-Chlorophenoxy)-9,11,15R-trihydroxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5Z,13E-dien-1-oic acid sodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cloprostenol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C22H29ClO6.Na.H2O/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/b3-1-,11-10+;;/t16-,18-,19-,20+,21-;;/m1../s1
ZEQHRVULQBYULU-LPFHDDPUSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Cloprostenol Injection
- Cloprostenol Sodium
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)